Läs mer
Slemsyra, 98 %
Produktkod. 11451197
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11451197 500 g 500g
11441197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11451197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24170.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210,138 g/mol
Slemsyra används för att ersätta vinsyra i självhöjande mjöl eller kolsyrat. Det används också som en prekursor för adipinsyra på väg till nylon genom en rheniumkatalyserad deoxidationsreaktion. Det ersätter kaliumbitartrat i bakpulver och används även för tillverkning av granulära brussalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Slemsyra används för att ersätta vinsyra i självjäsande mjöl eller kolsyra. Det används också som en prekursor för adipinsyra på väg till nylon genom en rheniumkatalyserad deoxidationsreaktion. Det ersätter kaliumbitartrat i bakpulver och används även för tillverkning av granulära brussalter.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-99-8
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00004239
InChI-nyckel DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonym galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxihexandisyra
LEDER C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Mucic acid
Smältpunkt ∼210 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1728117
Merck Index 14,4331
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 210.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.