Läs mer
Mucic acid, 98%
Produktkod. p-7027429
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11441197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24170.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Slemsyra används för att ersätta vinsyra i självhöjande mjöl eller kolsyrat. Det används också som en prekursor för adipinsyra på väg till nylon genom en rheniumkatalyserad deoxidationsreaktion. Det ersätter kaliumbitartrat i bakpulver och används även för tillverkning av granulära brussalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Slemsyra används för att ersätta vinsyra i självjäsande mjöl eller kolsyra. Det används också som en prekursor för adipinsyra på väg till nylon genom en rheniumkatalyserad deoxidationsreaktion. Det ersätter kaliumbitartrat i bakpulver och används även för tillverkning av granulära brussalter.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-99-8
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00004239
InChI-nyckel DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonym galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxihexandisyra
LEDER C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mucic acid
Smältpunkt ∼210°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1728117
Merck Index 14,4331
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 210.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.