Läs mer
Mucin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464931 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11464931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215574291
Kemiska identifierare
CAS 84195-52-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mucin
Färg Solbränna
Kvantitet 1 g
Formel vikt ≈400,0002
Fysisk form Flaky Powder