Läs mer
Mukobrominsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mucobromic Acid |
| CAS | 488-11-9 |
| Molekylformel | C4H2Br2O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2- |
| LEDER | Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1 |
| IUPAC-namn | (Z)-2,3-dibrom-4-oxobut-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.86 |
| Formel vikt | 255.87 |