Läs mer
Mukobrominsyra, TRC
Produktkod. 30484282
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484282 100 g
30472550 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30484282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM790780100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mucobromic Acid
CAS 488-11-9
Molekylformel C4H2Br2O3
Kvantitet 100 g
Synonym (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
LEDER Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1
IUPAC-namn (Z)-2,3-dibrom-4-oxobut-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 257.86
Formel vikt 255.87