Läs mer
Mucochloric acid, 99%
Produktkod. 10560984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10560984 100 g 100g
10245130 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10560984 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128061000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 168.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-56-9
Molekylformel C4H2Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.96
MDL-nummer MFCD00006966,MFCD00006966
InChI-nyckel LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Synonym mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
PubChem CID 2771871
IUPAC-namn (Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid
LEDER OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Mucochloric acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 125.0°C to 128.0°C
Färg White to Beige
Flampunkt 186°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel ClC(CHO)=C(Cl)CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 03, 727
Merck Index 15, 6383
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: slightly soluble in cold water, soluble in hot benzene and alcohol
Formel vikt 168.96
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mucochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.