Läs mer
Mukoklorsyra, TRC
Produktkod. 30476262
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30476262 100 g
1 options
Produktkod. 30476262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM790800100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Mucochloric Acid
CAS 87-56-9
Molekylformel C4H2Cl2O3
Kvantitet 100 g
Synonym (Z)-2,3-Dichloro-4-oxo-2-butenoic Acid, Dichloromalealdehydic Acid, 2,3-Dichloromaleic Aldehyde Acid, Dichloromalealdehydic Acid, α,β-Dichloro-β-formylacrylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
LEDER OC(=O)\C(=C(\Cl)/C=O)\Cl
IUPAC-namn (Z)-2,3-diklor-4-oxobut-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 168.96
Formel vikt 167.9381
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.