Läs mer
Mukoklorsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mucochloric Acid |
| CAS | 87-56-9 |
| Molekylformel | C4H2Cl2O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (Z)-2,3-Dichloro-4-oxo-2-butenoic Acid, Dichloromalealdehydic Acid, 2,3-Dichloromaleic Aldehyde Acid, Dichloromalealdehydic Acid, α,β-Dichloro-β-formylacrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2- |
| LEDER | OC(=O)\C(=C(\Cl)/C=O)\Cl |
| IUPAC-namn | (Z)-2,3-diklor-4-oxobut-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.96 |
| Formel vikt | 167.9381 |