Läs mer
Thermo Scientific™ Mueller-Hinton-agar med 5 % fårblod
Produktkod. 13205339
Change view
Fyll vikt:
19,5 g± 1g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Fyll vikt Förpackningsstorlek
13205339 19,5 g± 1g Paket med 10
1 options
Produktkod. 13205339 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PB5007A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 SEK
    111.34 SEK / Paket med 10
    Save 1.66 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför enkla antimikrobiella känslighetstest (AST) för kräsna organismer med förberedda plattor som överensstämmer med CLSI-standarden.
Utför enkla antimikrobiella känslighetstest (AST) för kräsna organismer som använder Thermo Scientific™ Mueller-Hinton-agar med 5 % fårblod preparerade mediaplattor. En exakt klar zon hjälper till att avgöra om bakterierna är resistenta eller känsliga för de antibiotika som används. Mueller-Hinton-agar med 5 % fårblod överensstämmer med den amerikanska standarden för Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) och European Standard of Deutsches Institut für Normung (DIN).
Den huvudsakliga användningen av Mueller-Hinton-agar med 5 % fårblod är för antimikrobiell känslighetstestning (AST). Mediet är designat och tillverkat enligt CLSI-standarder och kan användas i internationellt erkända standardprocedurer.
Inkluderandet av stärkelse i mediet säkerställer att toxiska faktorer som produceras under mikrobiell tillväxt kommer att absorberas, och dess närvaro är ofta väsentlig för att etablera tillväxt från mycket små inokula.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Signalröd, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Mueller-Hinton-agar med 5 % fårblod
Formatera 90 mm monoplate
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 19,5 g± 1g
Förpackningstyp inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.