Läs mer
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar (uttorkad)
Produktkod. 10452453
Change view
Kvantitet:
500 g
Varje
5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10452453 500 g 500g
10096002 5 kg 5kg
12771500 Varje 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10452453 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0337B
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför enkel antimikrobiell känslighetstestning (AST) samtidigt som du följer EUCAST och CLSI med detta medium.
Utför enkel antimikrobiell känslighetstestning (AST) med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller Hinton Agar (dehydrerat), ett medium designat och tillverkat enligt den europeiska standarden EUCAST1 och den amerikanska standarden CLSI2, 3, 4.
Den huvudsakliga användningen av Mueller-Hinton-agar är för antimikrobiell känslighetstestning (AST). Det har blivit standardmediet för Kirby-Bauer-metoden 5, 6 och kan användas i internationellt erkända standardprocedurer.
  • Specificerad av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) tidigare National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 2,3,4 och The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 1
  • Standardmedium för Kirby-Bauer-metoden 5, 6
Inkluderandet av stärkelse i mediet säkerställer att toxiska faktorer som produceras under mikrobiell tillväxt kommer att absorberas, och dess närvaro är ofta väsentlig för att etablera tillväxt från mycket små inokula.
Antibiotikakänslighetstester utförs i enlighet med och uppfyller acceptansgränserna i den nuvarande ISO/TS 16782 med användning av följande mikroorganismer:
Staphylococcus aureus ATCC ®25923 WDCM00034
Staphylococcus aureus ATCC ®29213 WDCM00131
Staphylococcus aureus ATCC ®43300 WDCM00211
Staphylococcus aureusNCTC 12493 WDCM00212
Escherichia coli ATCC ®25922 WDCM00013
Escherichia coli ATCC ®35218
Pseudomonas aeruginosa ATCC ®27853 WDCM00025
Enterococcus faecalis ATCC ®33186 WDCM00210
Enterococcus faecalis ATCC ®29212 WDCM00087
Streptococcus pneumoniae ATCC ®49619
Haemophilus influenzae ATCC ®49247
Haemophilus influenzae ATCC ®49766
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med CLSI-standarder. Industriell referens: FDA.
Beskrivning Mueller Hinton Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,2L medium