Läs mer
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar with Horse Blood
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
MHA med hästblod
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Utför lätt antimikrobiell känslighetstestning (AST) med hjälp av Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar med hästblod, ett medium designat och tillverkat enligt den europeiska standarden, EUCAST.
Tillsatsen av hästblod och NAD möjliggör tillväxt av kräsna organismer och formuleringen säkerställer att toxiska faktorer kommer att absorberas för att etablera bättre tillväxt från mycket små inokula. Överensstämmer med EUCAST.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Enligt EUCAST |
| Färg | Signalröd, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | MHA med hästblod |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 24g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |