Läs mer
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar
Produktkod. 13235349
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Tallrik
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Förpackningsstorlek
13235349 10/Pk. 90 mm monoplate Paket med 10
12902588 10/Pk. 90 mm monoplate Paket med 10
15833237 10/Pk. Tallrik -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13235349 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5007A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Utför lätt antimikrobiell känslighetstestning (AST) med detta medium som kan användas i internationellt erkända standardprocedurer.
Utför lätt antimikrobiell känslighetstestning (AST) med hjälp av Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar, ett medium designat och tillverkat enligt den europeiska standarden, EUCAST, och den amerikanska standarden, CLSI.
Tillsatsen av stärkelse till Mueller Hinton-agar säkerställer att toxiska faktorer som hittas under tillväxten kommer att absorberas, och dess närvaro är ofta avgörande för att etablera tillväxt från mycket små inokula. Överensstämmer med EUCAST, CLSI och DIN.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans Vi rekommenderar att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Enligt EUCAST och CLSI
Färg Elfenben, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Mueller Hinton Agar
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 24 g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.