Läs mer
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Tallrik
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Utför lätt antimikrobiell känslighetstestning (AST) med hjälp av Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar, ett medium designat och tillverkat enligt den europeiska standarden, EUCAST, och den amerikanska standarden, CLSI.
Tillsatsen av stärkelse till Mueller Hinton-agar säkerställer att toxiska faktorer som hittas under tillväxten kommer att absorberas, och dess närvaro är ofta avgörande för att etablera tillväxt från mycket små inokula. Överensstämmer med EUCAST, CLSI och DIN.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans Vi rekommenderar att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans Vi rekommenderar att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Enligt EUCAST och CLSI |
| Färg | Elfenben, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Mueller Hinton Agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 24 g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |