Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ Kationjusterad Mueller-Hinton-buljong med TES och lyserat hästblod
Produktkod. 15405504
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Förpackningsstorlek
15405504 Paket med 10
1 options
Produktkod. 15405504 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YCP11210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Utför mottaglighetstester med ett komplett utbud av material, inklusive denna buljong, för att komplettera och förbättra ditt Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Utför högkvalitativ mottaglighetstest med ett komplett sortiment av material, inklusive Thermo Scientific™ Sensititre™ Katationjusterad Mueller-Hinton-buljong med TES med lyserad hästblod, för att komplettera och förbättra ditt Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formatera Provrör
Tillverkningsursprung Storbritannien
Medietyp Mueller Hinton LHB katjonjusterad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Testtyp Manuell diagnostik
För användning med (applikation) Trek Sensititre
Antal per förpackning 10
Förpackningstyp 10 x 11 ml rör
Art Flera