Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ Katjonjusterad Mueller-Hinton-buljong med TES
Produktkod. 15351186 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 x 5 ml
10 x 11 ml
100 x 11 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15351186 100 x 5 ml Paket med 100
15781368 10 x 11 ml -
15466584 100 x 11 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15351186 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YT346205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3715.00 SEK
    3666.78 SEK / Paket med 100
    Save 48.22 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför känslighetstestning med ett komplett utbud av tillbehör, inklusive denna buljong, för att komplettera och förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Utför känslighetstestning av hög kvalitet med ett komplett utbud av tillbehör, inklusive Thermo Scientific™ Sensititre™ Katjonjusterad Mueller-Hinton-buljong med TES, för att komplettera och förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
VersaTREK™ och Sensititre produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES
Produkttyp Microbiology Media
Testtyp Microbial Susceptibility
Antal per förpackning 100
Förpackningstyp 5 mL/Bottle
Kvantitet 100 x 5 ml