Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ Katjonjusterad Mueller-Hinton-buljong med TES
Produktkod. 15466584
Change view
Kvantitet:
100 x 5 ml
10 x 11 ml
100 x 11 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466584 100 x 11 ml Paket med 100
15351186 100 x 5 ml Paket med 100
15781368 10 x 11 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15466584 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YT3462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4800.00 SEK
    3961.04 SEK / Paket med 100
    Save 838.96 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför känslighetstestning med ett komplett utbud av tillbehör, inklusive denna buljong, för att komplettera och förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Utför känslighetstestning av hög kvalitet med ett komplett utbud av tillbehör, inklusive Thermo Scientific™ Sensititre™ Katjonjusterad Mueller-Hinton-buljong med TES, för att komplettera och förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
VersaTREK™ och Sensititre produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sensititre™ Katjonjusterad Mueller-Hinton-buljong med TES
Produkttyp Mikrobiologimedia
Testtyp Mikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 100
Förpackningstyp 11 ml/flaska
Kvantitet 100 x 11 ml