Läs mer
Nabertherm™ Muffelugn inklusive våg, 1100 °C
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
Beskrivning
- Optimal temperaturjämnhet på +/- 5K med stängt friskluftsintag i tom arbetsyta
- Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Keramiska värmeplattor med inbyggda värmeelement som är säkrade och lätta att byta
- Justerbart luftintag integrerat i dörren
- Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
- Solid state-reläer ger låg ljudnivå
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
- Processstyrning och dokumentation via VCD mjukvarupaket för övervakning, dokumentation och kontroll av temperatur och förbränningsförluster
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- Mycket korta leveranstider för standardugnar och reservdelar
- olika skalor tillgängliga (på begäran)
Ytterligare utrustning
- Skorsten, skorsten med fläkt eller katalysator
- Övertemperaturbegränsningsregulator med justerbar frånkopplingstemperatur för termiskt skydd
- Skyddsgasanslutning för rening med icke brandfarliga gaser
- Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
- Port för termoelement i bakvägg eller i ugnsdörr
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 240 x 230 x 170 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 455 x 415 x 515 mm |
| Vikt (metrisk) | 35 kg |