Läs mer
Nabertherm™ Muffelugn, L 9/11/SKM
Produktkod. 17327999 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
Produktkod. 17327999
Brand: Nabertherm™ LM095K1ANO
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För tillämpningar som involverar aggressiva ämnen. Inkluderar en keramisk muffel med inbäddad värme från fyra sidor. Kombinerar temperaturjämnhet med utmärkt skydd av värmeelementen från aggressiva atmosfärer.
  • Maximal temperatur: 1100 °C
  • Muffel uppvärmd från fyra sidor
  • Ugnskammare med inbäddad keramisk muffel, hög motståndskraft mot aggressiva gaser och ångor
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Valfri klaffdörr kan användas som arbetsplattform
  • Justerbart arbetsluftintag i dörren
  • Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
  • Solid state-reläer ger låg brusdrift
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Inkluderar Klaffdörr
Mått (D x B x H) Inredning 240 x 230 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 505 x 490 x 580 mm
Vikt (metrisk) 50 kg