Läs mer
Nabertherm™ Dämpningsugn L5/12/C550 Tmax1200 med klafflucka
Produktkod. 30485216 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1200 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
30485216 1200 °C
1 options
Produktkod. 30485216 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer L055K2AO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Dämpningsugnar är idealiska för daglig laboratorieanvändning.
  • Dämpugnarna L 3/11 - LT 60/12 har bevisats för daglig laboratorieanvändning. Dessa modeller utmärker sig genom sitt utmärkta hantverk, avancerade och attraktiva design samt hög tillförlitlighet. Dämpdammpannorna är utrustade med antingen klaffdörr eller lyftlucka utan extra kostnad.
  • Standardutrustning
  • Tmax 1200 °C
  • Uppvärmning från två sidor med keramiska värmeplattor (uppvärmning från tre sidor för dämpningsugnar L 24/11 - LT 60/12) för optimal temperaturjämnhet
  • Temperaturjämnhet på +/- 5 K med slutet friskluftsintag i tomt arbetsutrymme enligt DIN 17052-1 vid arbetstemperaturer över 800 °C
  • Termoelement typ S (1200 °C)
  • Keramiska värmeplattor med integrerat värmeelement som är skyddat och enkelt att byta ut
  • Valfri klaffdörr (L) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LT) med varm yta vänd bort från operatören
  • Dubbelt ventilerat hölje av strukturerade rostfria stålplåtar för låg yttemperatur och hög stabilitet
  • Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP). Detta innebär uttryckligen att aluminiumsilikatull, även känd som eldfast keramisk fiber (RCF), som är klassificerad och möjligen cancerframkallande, inte används.
  • Justerbart luftintag integrerat i dörren (se illustration)
  • Avgasutlopp i pannans bakvägg
  • Styrenhet med touchstyrning C550 respektive styrgrupp R7 för L 1/12 (justerbar för en temperatur)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Notera: Den brittiska standarduttaget/kontakten är 13 ampere. Detta motsvarar 2,9 kW. Högre än 3 kW skulle innebära 16 amp uttag eller mer.
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Dämpningsugn
Spänning 220/240 V