Beskrivning
- Dessa modeller utmärker sig genom utmärkt hantverk, avancerad och attraktiv design samt hög tillförlitlighet. Värmeelement på stödrör som strålar fritt in i ugnskammaren ger särskilt korta uppvärmningstider och en maxtemperatur på 1400 °C. Dessa mufflunar är ett bra alternativ till den välkända L(T) .. /12-serien när högre applikationstemperaturer behövs.
- Standardutrustning
- Tmax 1400 °C
- Uppvärmning från två sidor
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Dubbelhölje av texturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
- Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)
- Justerbart luftintag integrerat i dörren
- Avgasutlopp i pannans bakvägg
- Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment)
- Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
- Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatur (metrisk) | 1400 °C |
| Typ | Dämpningsugn |
| Spänning | 220/240 V |