Läs mer
Nabertherm™ Dämpningsugn L9/13/B510 Tmax1300 med klafflucka
Produktkod. 30485200 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1300 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
30485200 1300 °C
1 options
Produktkod. 30485200 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer L095K3AL
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ugn med värmeelement på stödrören som strålar fritt in i ugnskammaren och ger korta uppvärmningstider.
  • Värmeelement på stödrör som strålar fritt in i ugnskammaren ger särskilt korta uppvärmningstider för dessa dämpningssugnar. Tack vare sin robusta, lätta, eldfasta tegelisolering kan de nå en maximal arbetstemperatur på 1300 °C. Dessa dämpdammsugnar utgör därför ett intressant alternativ till den välkända L(T) .. /12 modeller, när du behöver en högre applikationstemperatur.
  • Standardutrustning
  • Tmax 1300 °C
  • Uppvärmning från två sidor
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Flerskiktsisolering med robusta, lätta eldfasta tegelstenar i ugnskammaren
  • Dubbelt ventilerat hölje av strukturerade rostfria stålplåtar för låg yttemperatur och hög stabilitet
  • Valfri klaffdörr (L) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LT) med varm yta vänd bort från operatören
  • Justerbart luftintag i ugnsluckan
  • Avgasutlopp i pannans bakvägg
  • Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Dämpningsugn
Spänning 220/240 V