Läs mer
Nabertherm Muffelugn med hissdörr
Produktkod. 17879036 Handla allt Nabertherm Produkter
Controllertyp:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
100 °C till 1 200 °C
100 °C till 1100 °C
Produktkod. 17879036
Brand: Nabertherm L605H1ANL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Muffelugnarna i serie L och LT utmärker sig för sitt utmärkta utförande, avancerade och attraktiva design och höga tillförlitlighet.
  • Max temperatur: 1100 °C
  • Dörr: Hissdörr
  • Styrenhet: B510
  • Bordsmodell
  • Innermått: 380x490x330 mm
  • Yttermått: 610x705x660 mm
  • Volym: 60 L
  • Ansluten effekt: 9,8 kW
  • Vikt: 83 kg
  • Minuter till maxtemperatur: 160
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-konformitet
Controllertyp B510
Kapacitet (metrisk) 60 L
Temperatur (metrisk) 100 °C till 1100 °C
Typ Muffelugn med hissdörr
Mått (D x B x H) Inredning 490 x 380 x 330 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 705 x 610 x 660 mm
Vikt (engelska) 183 lb.
Vikt (metrisk) 83 kg
Elektriska krav 3-fas
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz