Läs mer
Nabertherm™ Muffelugn LT 1300-serien med B510-styrenhet
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
9 l
Beskrivning
- Maximal temperatur: 1300 °C
- Uppvärmning från två sidor
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Flerskiktsisolering med robusta lätta eldfasta tegelstenar i ugnskammaren
- Hus tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Dubbla hölje för låga yttre temperaturer och stabilitet
- Valfri hissdörr med varm yta vänd bort från operatören
- Justerbart luftintag i ugnsluckan
- Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
- Solid state-reläer ger låg ljudnivå
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 170 x 200 x 130 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 450 x 190 x 900 mm |
| Vikt (metrisk) | 45 kg |