Läs mer
Nabertherm™ Dämpningsugn LT15/11/B510 Tmax1100 med lyftdörr
Produktkod. 30485210 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1100 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
30485210 1100 °C
1 options
Produktkod. 30485210 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer L155H1AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dämpningsugnar är idealiska för daglig laboratorieanvändning.
  • Dämpugnarna L 3/11 - LT 60/12 har bevisats för daglig laboratorieanvändning. Dessa modeller utmärker sig genom sitt utmärkta hantverk, avancerade och attraktiva design samt hög tillförlitlighet. Dämpdammpannorna är utrustade med antingen klaffdörr eller lyftlucka utan extra kostnad.
  • Standardutrustning
  • Tmax 1100 °C
  • Uppvärmning från två sidor med keramiska värmeplattor (uppvärmning från tre sidor för dämpningsugnar L 24/11 - LT 60/12) för optimal temperaturjämnhet
  • Temperaturjämnhet på +/- 5 K med slutet friskluftsintag i tomt arbetsutrymme enligt DIN 17052-1 vid arbetstemperaturer över 800 °C
  • Termoelement typ N (1100 °C)
  • Keramiska värmeplattor med integrerat värmeelement som är skyddat och enkelt att byta ut
  • Valfri klaffdörr (L) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LT) med varm yta vänd bort från operatören
  • Dubbelt ventilerat hölje av strukturerade rostfria stålplåtar för låg yttemperatur och hög stabilitet
  • Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP). Detta innebär uttryckligen att aluminiumsilikatull, även känd som eldfast keramisk fiber (RCF), som är klassificerad och möjligen cancerframkallande, inte används.
  • Justerbart luftintag integrerat i dörren (se illustration)
  • Avgasutlopp i pannans bakvägg
  • Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment) respektive styrgrupp R7 för L 1/12 (justerbar för en temperatur)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Dämpningsugn med lyftdörr
Spänning 220/240 V