Läs mer
Nabertherm™ Dämpningsugn LT15/13/B510 Tmax1300 med hisslucka
Produktkod. 30485204 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1300 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
30485204 1300 °C
1 options
Produktkod. 30485204 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer L155H3AL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70920.00 SEK
    65640.04 SEK / Paket med 1
    Save 5279.96 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ugn med värmeelement på stödrören som strålar fritt in i ugnskammaren och ger korta uppvärmningstider.
  • Värmeelement på stödrör som strålar fritt in i ugnskammaren ger särskilt korta uppvärmningstider för dessa dämpningssugnar. Tack vare sin robusta, lätta, eldfasta tegelisolering kan de nå en maximal arbetstemperatur på 1300 °C. Dessa dämpdammsugnar utgör därför ett intressant alternativ till den välkända L(T) .. /12 modeller, när du behöver en högre applikationstemperatur.
  • Standardutrustning
  • Tmax 1300 °C
  • Uppvärmning från två sidor
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Flerskiktsisolering med robusta, lätta eldfasta tegelstenar i ugnskammaren
  • Dubbelt ventilerat hölje av strukturerade rostfria stålplåtar för låg yttemperatur och hög stabilitet
  • Valfri klaffdörr (L) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LT) med varm yta vänd bort från operatören
  • Justerbart luftintag i ugnsluckan
  • Avgasutlopp i pannans bakvägg
  • Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Dämpningsugn med lyftdörr
Spänning 220/240 V