Beskrivning
- Värmeelement på stödrören som strålar fritt in i pannkammaren ger särskilt korta uppvärmningstider för dessa dämpningsugnar. Tack vare deras robusta, lätta eldfasta tegelisolering kan de nå en maximal arbetstemperatur på 1300 °C. Dessa dämpningsugnar utgör därmed ett intressant alternativ till de välkända L(T)-modellerna .. /12, när man behöver en högre applikationstemperatur.
- Standardutrustning
- Tmax 1300 °C
- Uppvärmning från två sidor
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Flerskiktsisolering med robusta, lätta eldfasta tegelstenar i ugnskammaren
- Dubbelt ventilerat hölje av strukturerade rostfria stålplåtar för låg yttemperatur och hög stabilitet
- Valfri klaffdörr (L) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LT) med varm yta vänd bort från operatören
- Justerbart luftintag i ugnsluckan
- Avgasutlopp i pannans bakvägg
- Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment)
- Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
- Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Typ | Dämpningsugn med lyftdörr |
| Spänning | 220/240 V |