Läs mer
Nabertherm™ Muffle-panna LT24/12/B510 Tmax1200 med lyftdörr
Produktkod. 30485221 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1200 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
30485221 1200 °C
1 options
Produktkod. 30485221 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer L245H2DL
Dämpningsugnar är idealiska för daglig laboratorieanvändning.
  • Dämpugnarna L 3/11 - LT 60/12 har bevisats för daglig laboratorieanvändning. Dessa modeller utmärker sig genom sitt utmärkta hantverk, avancerade och attraktiva design samt hög tillförlitlighet. Dämpdammpannorna är utrustade med antingen klaffdörr eller lyftlucka utan extra kostnad.
  • Standardutrustning
  • Tmax 1200 °C
  • Uppvärmning från två sidor med keramiska värmeplattor (uppvärmning från tre sidor för dämpningsugnar L 24/11 - LT 60/12) för optimal temperaturjämnhet
  • Temperaturjämnhet på +/- 5 K med slutet friskluftsintag i tomt arbetsutrymme enligt DIN 17052-1 vid arbetstemperaturer över 800 °C
  • Termoelement typ S (1200 °C)
  • Keramiska värmeplattor med integrerat värmeelement som är skyddat och enkelt att byta ut
  • Valfri klaffdörr (L) som kan användas som arbetsplattform eller lyftlucka (LT) med varm yta vänd bort från operatören
  • Dubbelt ventilerat hölje av strukturerade rostfria stålplåtar för låg yttemperatur och hög stabilitet
  • Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP). Detta innebär uttryckligen att aluminiumsilikatull, även känd som eldfast keramisk fiber (RCF), som är klassificerad och möjligen cancerframkallande, inte används.
  • Justerbart luftintag integrerat i dörren (se illustration)
  • Avgasutlopp i pannans bakvägg
  • Styrenhet med touchstyrning C550 respektive styrgrupp R7 för L 1/12 (justerbar för en temperatur)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Dämpningsugn med lyftdörr
Spänning 380/400 V