Läs mer
Nabertherm™ Dämpningsugn LT5/14/C550 Tmax1400 med lyftlucka
Produktkod. 30485202 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1400 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
30485202 1400 °C
1 options
Produktkod. 30485202 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer L055H4AO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72820.00 SEK
    67394.56 SEK / Paket med 1
    Save 5425.44 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Dämpningsugnar med en avancerad och attraktiv design samt hög tillförlitlighet.
  • Dessa modeller utmärker sig genom sitt utmärkta hantverk, avancerade och attraktiva design samt hög tillförlitlighet. Värmeelement på stödrör som strålar fritt in i ugnskammaren ger särskilt korta uppvärmningstider och en maximal temperatur på 1400 °C. Dessa dämpningspannor är ett bra alternativ till den välbekanta L(T) .. /12 serien när högre applikationstemperaturer behövs.
  • Standardutrustning
  • Tmax 1400 °C
  • Uppvärmning från två sidor
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Dubbelhölje av texturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
  • Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)
  • Justerbart luftintag integrerat i dörren
  • Avgasutlopp i pannans bakvägg
  • Styrenhet med pekfunktion B510 (5 program med varje 4 segment)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1400 °C
Typ Dämpningsugn med lyftdörr
Spänning 220/240 V