Läs mer
Nabertherm™ Muffelugn SKM med klaffdörr
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
Beskrivning
- Maximal temperatur: 1100 °C
- Muffel uppvärmd från fyra sidor
- Ugnskammare med inbäddad keramisk muffel, hög motståndskraft mot aggressiva gaser och ångor
- Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Valfri klaffdörr kan användas som arbetsplattform
- Justerbart arbetsluftintag i dörren
- Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
- Solid state-reläer ger låg brusdrift
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 240 x 230 x 170 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 505 x 490 x 900 mm |
| Vikt (metrisk) | 50 kg |