Läs mer
Nabertherm™ Muffelugn SKM med hissdörr
Produktkod. p-7236239 Handla allt Nabertherm Produkter
Controllertyp:
B510
C550
Produktkod. 17397989
Brand: Nabertherm™ LM095H1ANL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med applikationer som involverar aggressiva ämnen. Ugnen inkluderar keramisk muffel med inbäddad värme från fyra sidor.
  • Maximal temperatur: 1100 °C
  • Muffel uppvärmd från fyra sidor
  • Ugnskammare med inbäddad keramisk muffel, hög motståndskraft mot aggressiva gaser och ångor
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Klaffdörr kan användas som arbetsplattform eller hissdörr
  • Justerbart arbetsluftintag i dörren
  • Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
  • Solid state-reläer ger låg brusdrift
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp B510
Kapacitet (metrisk) 9 L
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Mått (D x B x H) Inredning 240 x 230 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 505 x 490 x 900 mm
Vikt (metrisk) 50 kg