Läs mer
Nabertherm™ Muffelugn med hissdörr, 1100 °C
Produktkod. 17347889 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Controllertyp:
B510
C550
Produktkod. 17347889
Brand: Nabertherm™ L155H2ANL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Muffelugnar är de pålitliga och långvariga allrounderna i laboratoriet och är idealiska för ett stort antal processer inom materialforskning och värmebehandling.
  • Optimal temperaturjämnhet på +/- 5K med stängt friskluftsintag i tom arbetsyta
  • Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Keramiska värmeplattor med inbyggda värmeelement som är säkrade och lätta att byta
  • Justerbart luftintag integrerat i dörren
  • Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
  • Solid state-reläer ger låg ljudnivå
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • Mycket korta leveranstider för standardugnar och reservdelar
Ytterligare utrustning
  • Skorsten, skorsten med fläkt eller katalysator
  • Övertemperaturbegränsningsregulator med justerbar frånkopplingstemperatur för termiskt skydd
  • Skyddsgasanslutning för rening med icke brandfarliga gaser
  • Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
  • Port för termoelement i bakvägg eller i ugnsdörr
  • Processkontroll och dokumentation via VCD mjukvarupaket för övervakning, dokumentation och kontroll
Specifikationer
Controllertyp B510
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Ugn
Stil Lyftdörr
Mått (D x B x H) Inredning 340 x 230 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 555 x 415 x 515+240 mm
Vikt (metrisk) 40 kg
Frekvens 50/60 Hz