Läs mer
Nabertherm™ Muffelugnar
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
9 L
15 L
Controllertyp:
B510
C550
Stil:
Flikdörr
Lyftdörr
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1400 °C
Beskrivning
- Uppvärmning från två sidor med keramiska värmeplattor med integrerat värmeelement som är skyddat mot ångor och stänk och lätt att byta ut
- Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
- Strukturerat hölje av rostfritt stål
- Utrustad med antingen klaffdörr (L) eller hissdörr (LT)
- Dubbla hölje för låga yttre temperaturer och hög stabilitet
- Justerbart luftintag integrerat i dörren, frånluftsutlopp i ugnens bakre vägg
- Levereras med B510-styrenhet med fyra program och fem fritt programmerbara ramper, eller C550 med 10 fritt justerbara program och 20 segment
- Båda kontrollerna är integrerade USB gränssnitt och erbjuder klartextvisning på olika språk
- Alternativa ugnsstorlekar och temperaturintervall finns tillgängliga på begäran
Tekniske data
Tekniske data
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Ugn |
| Stil | Lyftdörr |
| Mått (D x B x H) Inredning | 340 x 230 x 170 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 555 x 415 x 755 mm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 3500 W |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion