Läs mer
Nabertherm™ Muffelugnar
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
9 l
15 l
Controllertyp:
B510
C550
Stil:
Flikdörr
Lyftdörr
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1400 °C
Description
- Uppvärmning från två sidor med keramiska värmeplattor med integrerat värmeelement som är skyddat mot ångor och stänk och lätt att byta ut
- Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
- Strukturerat hölje av rostfritt stål
- Utrustad med antingen klaffdörr (L) eller hissdörr (LT)
- Dubbla hölje för låga yttre temperaturer och hög stabilitet
- Justerbart luftintag integrerat i dörren, frånluftsutlopp i ugnens bakre vägg
- Levereras med B510-styrenhet med fyra program och fem fritt programmerbara ramper, eller C550 med 10 fritt justerbara program och 20 segment
- Båda kontrollerna är integrerade USB gränssnitt och erbjuder klartextvisning på olika språk
- Alternativa ugnsstorlekar och temperaturintervall finns tillgängliga på begäran
Specifications
Specifications
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Ugn |
| Stil | Flikdörr |
| Mått (D x B x H) Inredning | 170 x 200 x 130 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 390 x 385 x 460 mm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 2400 W |