Läs mer
Nabertherm™ Muffelugnar med tegelisolering och hissdörr
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 l
Beskrivning
- Uppvärmning från två sidor
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Flerskiktsisolering med robusta lätta eldfasta tegelstenar i ugnskammaren
- Hus tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Dubbla hölje för låga yttre temperaturer och stabilitet
- Lyftdörr (LT) med het yta vänd bort från operatören
- Justerbart luftintag i ugnsluckan
- Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
- Solid state-reläer ger låg ljudnivå
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Ytterligare utrustning
- Skorsten, skorsten med fläkt eller katalysator
- Övertemperaturbegränsare med justerbar frånkopplingstemperatur för termisk skyddsklass 2 i enlighet med EN 60519-2 som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
- Skyddsgasanslutning för rening med icke brännbara skydds- eller reaktionsgaser
- Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Energiförbrukning | 3.5 kw |
| Mått (D x B x H) Inredning | 340 x 260 x 170 mm |
| Bredd (metrisk) | 530 mm |
| Höjd (metrisk) | 630 mm |
| Djup (metriskt) | 625 mm |