Läs mer
Nabertherm™ Muffelugnar med hissdörr, 1100 °C
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
9 l
15 l
24 l
Controllertyp:
B510
C550
Beskrivning
- Optimal temperaturjämnhet på +/- 5K med stängt friskluftsintag i tom arbetsyta
- Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Keramiska värmeplattor med inbyggda värmeelement som är säkrade och lätta att byta
- Justerbart luftintag integrerat i dörren
- Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
- Solid state-reläer ger låg ljudnivå
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- Mycket korta leveranstider för standardugnar och reservdelar
Ytterligare utrustning
- Skorsten, skorsten med fläkt eller katalysator
- Övertemperaturbegränsningsregulator med justerbar frånkopplingstemperatur för termiskt skydd
- Skyddsgasanslutning för rening med icke brandfarliga gaser
- Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
- Port för termoelement i bakvägg eller i ugnsdörr
- Processkontroll och dokumentation via VCD mjukvarupaket för övervakning, dokumentation och kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Ugn |
| Stil | Lyftdörr |
| Mått (D x B x H) Inredning | 170 x 200 x 130 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 390 x 385 x 460 mm |
| Vikt (engelska) | 110 lb. |
| Vikt (metrisk) | 30 kg |
| Elektriska krav | Enfas |
| Visa mer |