Läs mer
Mulberrin, MedChemExpress
Beskrivning
Mulberrin is a strong inhibitor of organic anion-transporting polypeptide 2B1 (OATP2B1)-mediated estrone-3-sulfate (E3S) uptake with an IC50 value being 1.8 ±1.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mulberrin |
| CAS | 62949-79-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Kuwanon C |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (236.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C/C(C)=C\CC1=C2C(C(C(C/C=C(C)\C)=C(C3=C(C=C(O)C=C3)O)O2)=O)=C(O)C=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.47 |
| Visa mer |