Läs mer
Mulberroside A, TRC
Produktkod. 30464752
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464752 10 mg
1 options
Produktkod. 30464752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM79350510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Molekylformel C26H32O14
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-[(1E)-2-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethenyl]-5-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, 2,5'-Dihydroxy-4,3'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-trans-stilbene
InChI formel InChI=1S/C26H32O14/c27-9-17-19(31)21(33)23(35)25(39-17)37-14-4-3-12(16(30)8-14)2-1-11-5-13(29)7-15(6-11)38-26-24(36)22(34)20(32)18(10-28)40-26/h1-8,17-36H,9-10H2/b2-1+/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 568.52