Läs mer
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann tetrationatbuljong
Beskrivning
Selektivt berika för Salmonella -arter från livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann tetrationatbuljong i praktiska färdigberedda mediatuber. Muller 1 utvecklade detta medium 1923. Den modifierades senare av Kauffmann 2,3 med tillägg av briljant grön och oxgalla för att undertrycka kommensala organismer och därmed förbättra isoleringen av salmonella.
Det lysande gröna färgämnet som används i Muller-Kauffmann tetrationatbuljong har visat sig vara kritiskt. Inkubation av Muller-Kauffmann tetrationatbuljong vid °43 C visade sig också vara väsentlig.
Tekniken som används för att berika salmonellaerna är följande:
Tillsätt cirka 10 g prov till 100 ml Muller-Kauffmann tetrationatbuljong. Skaka kraftigt och placera omedelbart kolvarna med medium i ett °45 C vattenbad i 15 minuter. Ta ut kolvarna från vattenbadet, utan att torka dem, och placera dem i en inkubator eller ett annat vattenbad vid 43 °C.
Sub-odla buljongen efter 18 till 24 timmar och igen efter 48 timmar. Ta en ögla buljong från kanten av
ytan av vätskan och inokulera båda två Thermo Scientific Brilliant Green Agar (Art.nr. PO5033A) utan att ladda slingan mellan plattorna. Inkubera plattorna vid 35 °C i 18 till 24 timmar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusgrön, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Beskrivning | Muller-Kauffmann tetrationatbuljong |
| Formatera | Provrör |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll volym | 10 mL |
| Fyll vikt | 10± 0,5 ml |
| Förpackningstyp | 50 rör i en kartong |
| Kvantitet | 50/Pk. |
För in vitro-diagnostik.