Läs mer
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann tetrationat-novobiocinbuljong (MkTTn)
Beskrivning
Selektivt isolera Salmonella -arter från livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann tetrationat-novobiocinbuljong (MkTTn) för livsmedelstestning i enlighet med ISO 6579:2002.
Muller-Kauffmann Tetrationate-Novobiocin-buljong utvecklades av Muller 1 och modifierades senare av Kauffmann 234 med tillsats av oxgalla och briljant grönt för att förbättra selektiviteten. Tillsatsen av novobiocin vid 40 mg per liter beskrevs senare av Jeffries 5 för att förbättra hämningen av Proteus -arter. Ett selektivt anrikningsmedium för isolering av Salmonella , formuleringen överensstämmer med ISO 6579:20025. Presumtiv Salmonella bör bekräftas med hjälp av lämpliga biokemiska och serologiska tekniker. För den fullständiga metoden, se ISO 6579:20021.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
| Beskrivning | Muller-Kauffmann tetrationat-Novobiocin-buljong |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Fyll volym | 500 g |
| Kvantitet | Varje |