Läs mer
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth
Beskrivning
Selectively isolate Salmonella species with the convenience of Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth prepared media tubes. MkTTn is a selective enrichment medium for the isolation of Salmonella, whose formulation conforms to ISO 6579:20021 for the microbiological testing food and animal feeding stuffs.
Muller-Kauffmann Tetrationate-Novobiocin-buljong utvecklades av Muller 2 och modifierades senare av Kauffmann 3,4 med tillsats av oxgalla och briljant grönt för att förbättra selektiviteten. Tillsatsen av novobiocin vid 40 mg per liter beskrevs senare av Jeffries 5 för att förbättra hämningen av Proteus -arter.
Efter att provet har inkuberats i buffrat peptonvatten (ISO Överför 1 ml av buljongen till 10 ml MkTTn-buljong och 0,1 ml till 10 ml RVS-buljong (TV5036E). Inkubera MkTTn-buljongen vid 37 °C± 1 °C i 24 timmar± 3 timmar och RVS-buljongen vid 41,5 °C± 1 C °i 24 timmar± 3 timmar. Subodla de inkuberade MkTTn- och RVS-buljongerna på XLD-agar (PO5057A/PO0164A) och ett andra valfritt agarmedium och inkubera i ytterligare 24 timmar± 3 timmar vid 37 C°± 1 °C. Presumtiv Salmonella bör bekräftas med hjälp av lämpliga biokemiska och serologiska tekniker. För den fullständiga metoden, se ISO 6579:2002 1 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusgrön, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Beskrivning | Muller Kauffmann tetrationat Novobiocin Anrikningsbuljong |
| Formatera | Provrör |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll volym | 10 mL |
| Fyll vikt | 10± 1 ml |
| Förpackningstyp | 50 rör i en kartong |
| Kvantitet | 50/Pk. |
For laboratory use only.