Läs mer
Mullite, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378107
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11378107 500 g 500g
11388107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11378107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 022881.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1302-93-8 | Al6O13Si2 | 426.05 g/mol
Mullite finns i form av nålar i porslin, den används i högmullitbaserade produkter i varma blästerstenar, smält- och bränningsprocesser, och används som ett eldfast material, tillverkning av en typ av degel, stålindustri, elektroniska substrat och skyddande beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1302-93-8
Molekylformel Al6O13Si2
Molekylvikt (g/mol) 426.05
MDL-nummer MFCD00058866
InChI-nyckel KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminum oxide/silicon oxide
Specifications
Kemiskt namn eller material Mullite
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.