Läs mer
WTW™ Flerparametermätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15337093
Produkttyp:
Flerparametermätare
Multiparametermätare Set 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15337093
Brand: WTW™ 2FA311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den perfekta mätaren för miljötillämpningar
  • För mätning av pH, ORP, konduktivitet och löst syre (elektrokemikalie)
  • Perfekt mätare för miljötillämpningar inom grund- och ytvattenmätning, vattenbruk, avloppsreningsverk och mycket mer
  • Inkluderar mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA-strömförsörjning, set med 2
  • Automatisk/manuell kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (ISE) 0,000 till 999999 μmol/L
Batterityp AA
Kalibrering Automatisk/manuell
Kalibreringspunkter (pH) ±2 000 till 19 999
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,000 till 1000μ S/cm
Räckvidd (mV) -2500 till 2500 mV
Område (pH) -2 000 till 19 999
Räckvidd (salthalt) 0,0 till 70,0
Räckvidd (TDS) 0 till 199,9 g/L
För användning med (applikation) För mätning av pH, ORP, konduktivitet och löst syre (elektrokemikalie) är en perfekt mätare för miljötillämpningar inom grund- och ytvattenmätning, vattenbruk, avloppsvattenreningsverk och mycket mer.
Inkluderar Mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA Strömförsörjning, set med 1
Ingångar Två
Minne Upp till 10 kalibreringsposter
Modell Multi 3320
Strömförsörjning 1.5V
Sondtyp SenTix 41, CellOx 325, TetraCon 325
Produkttyp Flerparametermätare
Räckvidd (ISE) 0,000 till 999999 μmol/l
TDS-faktorintervall 0 till 199,9 g/L