Läs mer
WTW™ Flerparametermätare
Beskrivning
- För mätning av pH, ORP, konduktivitet och löst syre (elektrokemikalie)
- Perfekt mätare för miljötillämpningar inom grund- och ytvattenmätning, vattenbruk, avloppsreningsverk och mycket mer
- Inkluderar mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA-strömförsörjning, set med 2
- Automatisk/manuell kalibrering
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (ISE) | 0,000 till 999999 μmol/L |
| Batterityp | AA |
| Kalibrering | Automatisk/manuell |
| Kalibreringspunkter (pH) | ±2 000 till 19 999 |
| Visningstyp | LCD-grafik, bakgrundsbelyst |
| IP-betyg | IP67 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,000 till 1000μ S/cm |
| Räckvidd (mV) | -2500 till 2500 mV |
| Område (pH) | -2 000 till 19 999 |
| Räckvidd (salthalt) | 0,0 till 70,0 |
| Visa mer |