Läs mer
Multi 6 joner lösning, 1g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12922235 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12922235 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12922235 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 100 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1170.92 SEK / 100ml
    Save 339.08 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL