Läs mer
Multi 7 joner, 10 mg/L av varje komponent, för jonkromatografi, H 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12942235 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12942235 500 ml 500ml
12932235 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12942235 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 101 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3720.00 SEK
    2595.50 SEK / 500ml
    Save 1124.50 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Joner (7 komponenter): F-,Cl-,NO 2 -, Br-, NO 23 -, PO 43 -, SO 42
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Multi 7 ions
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 mg/L av varje komponent
Typ Multikomponent standardlösning
Element F-, Cl-, NR2-, Br-, NR23-, PO43-, SO42
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 ml