Läs mer
Multi 7 joner, 10 mg/L av varje komponent, för jonkromatografi, H 2 O-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
Joner (7 komponenter): F-,Cl-,NO 2 -, Br-, NO 23 -, PO 43 -, SO 42
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Multi 7 ions |
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42 |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 10 mg/L of each Component |
| Typ | Multi-component Standard Solution |
| Element | F-, Cl-, NO2-, Br-, NO23-, PO43-, SO42 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 ml |