Läs mer
Brannan™ Multiväckartimer och klocka
Tidsintervall:
99 min. 59 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 99 min, 59 sek nedräkning och upp timer
- Inkluderar 12 timmars klocka
- Hörbara, visuella och vibrationslarmfunktioner
- Mekanisk funktionsknappkontroll
- Lämplig att stå på skrivbord och försedd med fickklämma och magnetiska fästen
- Inkluderar stativ, klämma, magnet, batterier och bruksanvisning
- CE, WEEE och RoHS-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Klocka/Timer |
| Tidsintervall | 99 min. 59 sek. |
| Larm | Hörbar/Synlig/Vibration |
| Visa | LCD |
| Ökar | 1 sekund |
| Färg | Vitt |
| Visa mått | 15 mm H x 35 mm W |
| Mått (L x B x H) | 53W x 35D x 75H mm |
| Inkluderar | Stativ, klämma, magnet, batterier, instruktioner |
| För användning med (applikation) | Räkna ner, Räkna upp, Klocka |
| Visa mer |