Läs mer
Multi-Anion Standard 3: F- @ 20; Cl- @ 30; NO3- @ 100; PO4(-3), SO4(-2) @ 150 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Multi-Anion Standard 3: F- @ 20; Cl- @ 30; NO3- @ 100; PO4(-3), SO4(-2) @ 150 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoride/Chloride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| CAS | 16984-48-8, 16887-00-6, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluoride/Chloride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Fluoride 20 μg/mL/Chloride 30 μg/mL/Nitrate 100 μg/mL/Phosphate 150 μg/mL/Sulfate 150 μg/mL |