Läs mer
Multi-Anion Standard 4: F- @ 100; Cl- @ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) @ 400; PO4(-3) @ 600 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Multi-Anion Standard 4: F- @ 100; Cl- @ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) @ 400; PO4(-3) @ 600 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
| CAS | 16984-48-8, 16887-00-6, 24959-67-9, 14797-55-8, 14808-79-8, 14265-44-2 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Fluoride 100 μg/mL/Chloride 200 μg/mL/Bromide 400 μg/mL/Nitrate 400 μg/mL/Sulfate 400 μg/mL/Phosphate 600 μg/mL |