Läs mer
Multi-Anion Standard 7A: F-, Cl-, NO3- as N, Br-, SO4(-2), PO4(-3) as P @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Multi-Anion Standard 7A: F-, Cl-, NO3- as N, Br-, SO4(-2), PO4(-3) as P @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| CAS | 24959-67-9, 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bromide 1000 μg/mL/Chloride 1000 μg/mL/Fluoride 1000 μg/mL/Nitrate 1000 μg/mL/Phosphate 1000 μg/mL/Sulfate 1000 μg/mL |